Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Culture Dish
Ideal for applications involving adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
99.83€ - 484.81€
Specifica
Colore chiusura | Clear |
---|---|
Chiusura inclusa | Closure Included |
Materiale chiusura | Polystyrene |
Forma del fondo | Round |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10399320
|
Corning™
354467 |
35 mm | 20/cs. |
121.18€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10478822
|
Corning™
356467 |
35 mm | 100/cs. |
477.71€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10003860
|
Corning™
354468 |
60 mm | 20/cs. |
121.18€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10145290
|
Corning™
354469 |
100 mm | 10/cs. |
99.83€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10204281
|
Corning™
356468 |
60 mm | 100/cs. |
484.81€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10632122
|
Corning™
356469 |
100 mm | 40/cs. |
343.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10307432
|
Corning™
354550 |
150 mm | 5/cs. |
130.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- All lots tested and found negative for bacteria and fungi
- Cellware is tested for the ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
- Coated with 0.2 micron filtered PDL in a cleanroom
Order Info
Bulk quantities available; please contact your Customer Service Representative.
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
Clear | |
Round | |
Cell Culture Dish |
Closure Included | |
Round | |
Polystyrene | |
Poly-D-Lysine | |
Lid |