Learn More
Corning™ Basal Cell Culture Liquid Media - Alpha Modification of Eagle's Medium 1X (AMEM)
Click to view available options
Con additivi:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamine, Deoxyribonucleosides, Ribonucleosides
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Format: Liquid
Specifica
Specifica
| Product Type | MEM Alpha/EBSS |
| Con additivi | Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamine, Deoxyribonucleosides, Ribonucleosides |
| Quantità | 6 x 500 mL |
| pH | Da 7 a 7.4 |
| Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |