Learn More
Corning™ Basal Cell Culture Liquid Media - Alpha Modification of Eagle's Medium 1X (AMEM)
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-2410140
Click to view available options
Con additivi:
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamine, Deoxyribonucleosides, Ribonucleosides
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 15363531
Marca: Corning™ 10022CV
Con sali di Earle, ribonucleotidi, deossiribonucleotidi e L-Glutammina.
  • Format: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type MEM Alpha/EBSS
Con additivi Earle's Balanced Salt Solution (EBSS), Glutamine, Deoxyribonucleosides, Ribonucleosides
Quantità 6 x 500 mL
pH Da 7 a 7.4
Content And Storage Da 2 ° a 8 °C