Learn More
Corning™ cellgro™ DMSO (Dimetil-sulfossido)
Per la crioconservazione di cellule con glicerolo, per evitare danni alla membrana delle cellule durante il congelamento.
Marca: Corning™ 25-950-CQC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cellgro incorpora diversi principi sviluppati dall'industria farmaceutica, incluso l'utilizzo di acqua di qualità WFI, test delle materie prime, monitoraggio durante il processo e test del prodotto finito.
- Quantità: 250 ml
Specifica
Da 15 ° a 30 °C | |
DMSO (Dimetil-sulfossido) | |
1 x 250 mL |
Liquido | |
Flacone in plastica |
Titolo del prodotto
Corning™ cellgro™ DMSO (Dimetil-sulfossido) > DMSO; 250mL