Learn More
Corning™ Lymphocyte Separation Medium
Designed for the in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood.
50.64€ - 148.68€
Specifica
Content And Storage | 15° to 30°C |
---|---|
Forma | Liquid |
Product Type | Lymphocyte separation medium |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15363661
|
Corning™
25-072-CI |
1 x 100 mL |
50.64€
100mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15373661
|
Corning™
25-072-CV |
1 x 500 mL |
148.68€
500mL |
Spedizione stimata: 11-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Lymphocyte Separation Medium was originally designed for the in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood. It is a sterile filtered, iso-osmotic polysucrose and diatrizoate solution with low viscosity and a density of 1.077-1.080 g/cm3 at 20°C.
Order Info
Packaged in PET bottles.
Specifica
15° to 30°C | |
Liquid | |
Lymphocyte separation medium | |
Sterile |