Learn More
Corning™ Trace Elements
For Research applications
58.61€ - 64.83€
Specifica
Forma | Liquid |
---|---|
Product Type | Trace Element |
Sterilità | Sterile-filtered |
Formato | Plastic Bottle |
Quantità | 100 mL |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15333641
|
Corning™
25-021-CI |
Trace Elements A |
58.61€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15353641
|
Corning™
25-023-CI |
Trace Elements C |
64.83€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15343641
|
Corning™
25-022-CI |
Trace Elements B |
58.61€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
cellgro incorporates many principles developed by the pharmaceutical industry including the use of WFI quality water, raw material testing, in-process monitoring, and finished product testing.
- Trace Elements A includes Cupric Sulfate, Ferric Citrate, Sodium Selenite, and Zinc Sulfate
- Trace Elements B includes Ammonium Molybdate, Ammonium Vanadate, Manganese Sulfate, Nickel Sulfate, Sodium Silicate, Stannous Chloride and Hydrochloric Acid
- Trace Elements C includes Aluminum Chloride, Barium Acetate, Cadmium Chloride, Chromic Chloride, Cobalt Dichloride, Germanium Dioxide, Potassium Bromide, Potassium Iodide, Rubidium Chloride, Silver Nitrate, Sodium Fluoride, and Zirconyl Chloride
Specifica
Liquid | |
Sterile-filtered | |
100 mL |
Trace Element | |
Plastic Bottle |