Learn More
Corning™ Tryptic Soy Broth, Animal-Free, Liquid
BIOPHARMA
For an accurate assessment of sterility throughout the manufacturing process
23.64€ - 1401.36€
Specifica
Certificazione/Conformità USP
Content And Storage 15°C to 30°C
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) For testing the sterility of animal-free biopharmaceutical processes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15333591
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Corning™
46-060-CI
100 mL
23.64€
100mL
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15363721
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Corning™
46-060-LB
20,000 mL
1401.36€
20L
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Tryptic Soy Broth is a sterile-filtered, ready-to-use solution for use in sterility testing and validation in the manufacture of a liquid product. The use of this medium in place of the product intended for production allows for the assessment of the capability of an aseptic manufacturing process. Due to the rich nutrient base, TSB may be used in the cultivation of fastidious micro-organisms. This growth medium has animal-free components, making it ideal for testing the sterility of animal-free biopharmaceutical processes.
Order Info
Shipped under ambient conditions
Specifica
Specifica
USP
15°C to 30°C
Liquid
For testing the sterility of animal-free biopharmaceutical processes
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1 Year