Learn More
Corning™ Accessori per sistema di trasferimento dei liquidi Costar™ Transtar™-96 da 96 pozzetti: Rivestimenti per serbatoi
For use with 96-well plates
200.05€ - 226.82€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per pipettatori a ripetizione multicanale |
N. per custodia | 100/Cs. |
N. per confezione | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10143811
|
Corning™
4876 |
Open Reservoir Liner |
200.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10407611
|
Corning™
4878 |
8 Channel Reservoir |
220.18€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10311441
|
Corning™
4877 |
12 Channel Reservoir |
226.82€
pezzi 100 |
|
|||||
Descrizione
For use with 96-well plates
- Disponibili nei formati Open, a 8 o a 12 canali
Specifica
Sterile | |
Ideali per pipettatori a ripetizione multicanale | |
100/Cs. | |
1/Pk. |