Learn More
Corning™ Piastre per coltura tissutale non trattate
Legano le biomolecole mediante interazioni passive e sono idrofobiche in natura. Le piastre per colture non trattate Corning™ forniscono un ambiente ideale per l'immobilizzazione di molecole di grandi dimensioni, come ad esempio gli anticorpi, che presentano grandi regioni idrofobiche che possono interagire con la superficie.
Marca: Corning™ 430591
Descrizione
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Not treated for applications where cell attachment is not desired
- Not treated for applications where cell attachment is not desired
- Stacking beads aid in handling
- Vents provide consistent gas exchange
- Sterile
- Sterile
- Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431111, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
Order Info
Per piastre in polistirene trattato per colture cellulari: La confezione scaffale 430293 si compone di un porta-confezioni da sei che conserva sei custodie da 10 piastre ciascuna–riducendo al minimo la contaminazione delle piastre inutilizzate dopo l’apertura della custodia. Fornite in custodie da 20 piastre (eccetto la piastra da 150 x 25 mm in cui ne sono confezionate cinque per custodia e la piastra da 245 x 245 mm fornita con quattro per custodia).
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
16.5 mL (Well) | |
55 cm2 | |
Polistirene (PS) otticamente trasparente | |
Sterile | |
Cell Culture Petri Dish | |
500/Cs. | |
20 mm |
Yes | |
Flat | |
Clear | |
Single-use | |
Round | |
Non-treated | |
Lid | |
20/Pk. | |
100 mm |