Learn More
Corning™ Support Rod
For Use With: Models PC-400, PC-410, PC-420, PC-400D, PC-410d, PC-420D, PC-600D, PC-610d, PC-620D
Marca:  Corning™ 440129
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10727338
  • 29.49€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning offers a stainless steel, two piece, 18 (0.8cm) diameter that consists of two 9 rods that screw together. It screws into the base of Corning hot plate and stirrer models PC-400/410/420, PC-400D/410D/420D and PC-600D/610D/620D.
Specifica
Specifica
0.313 in.
18 in.
Rod
Models PC-400, PC-410, PC-420, PC-400D, PC-410d, PC-420D, PC-600D, PC-610d, PC-620D
45.7 cm