Learn More
Corning™ Direct Overhead Drive 120mm Center Cap Assembly
For use with Corning Reusable spinner flasks
Marca:  Corning™ 4519-134
Codice prodotto. 11383835
  • 705.37€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
8L and 15L Corning Reusable spinner flasks with 2.5 in. tubing
1/Pk.
Reusable
1/Cs.
Center Cap Assembly