Learn More
Corning™ Donor Calf Serum
Codice prodotto. 15303691
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 15303691
Marca: Corning™ 35022CV
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sourced from USDA-certified facilites
  • Used as a supplement to cell culture media to help sustain growth and metabolism
  • Each batch of raw serum is screened for endotoxins, residual hemoglobin concentration, pH and microbiological quality before being used in production
  • Each lot is 0.1μm triple-filtered, low in endotoxins and final tested for the absence of mycoplasma and viruses
For research use only
Compliance
Sera is aseptically collected and processed in a facility that is compliant with FDA guidelines for Class I Medical Devices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità FDA guidelines for Class I Medical Devices
Specie Bovine
Product Type Calf Bovine Serum
Quantità 500 mL
Da utilizzare con (applicazione) Research use, used as a supplement to cell culture media to help sustain growth and metabolism
Micoplasma rilevato No
Incluso il test di sicurezza USDA Yes