Learn More
Corning™ Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Imballaggio:
2/confezione
20/bag
6/bag
Descrizione
Treated for optimal cell attachment
- One piece seamless construction
- All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterile
- Nonpyrogenic
- Ribbed design provides twice the surface area with the same exterior dimensions
Order Info
Packaged 2 bottles per bag, 5 bottles per bag or 20 bottles per tray
Certifications
Certified nonpyrogenic
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Diametro (sistema imperiale) | 4.6 in. |
Diametro collo esterno (sistema imperiale) | 1.77 in. |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 45 mm |
Materiale | Polystyrene |
N. per custodia | 40/Cs. |
N. per confezione | 2/Pk. |
Imballaggio | 2/confezione |
Sterilità | Sterile |
Area di crescita cellulare | 1700 cm2 |
Colore chiusura | Arancione |