Learn More
Corning™ Fibronectina, umana
Promuove l'adesione, la diffusione e la proliferazione cellulare nonché la proliferazione su superfici per colture di tessuti. La fibronectina umana Corning™ può essere utilizzata come additivo al terreno di coltura privo di siero.
Marca: Corning™ 356009
Allerta:
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Descrizione
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
The principal functions of fibronectin appear to be in cellular migration during wound healing and development, regulation of cell growth and differentiation, and haemostasis/thrombosis.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
2° to 8°C | |
11 | |
Human Plasma |
Fibronectin | |
25 mg |