Learn More
Corning™ Rack per provette per centrifuga di qualità superiore in espanso
For conical bottom tubes
32.57€ - 46.05€
Specifica
Product Type | Centrifuge Tube Rack |
---|---|
Autoclavabile | non autoclavabile |
Materiale | Polistirene |
Sterilità | Non sterile |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per centrifuga a fondo conico |
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Posizioni | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10393023
|
Corning™
431355 |
50 | Tubes (15 mL), Tubes (17.5 mm) |
32.57€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10164212
|
Corning™
4365 |
25 | Tubes (29.1 mm), Tubes (50 mL) |
46.05€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10546813
|
Corning™
4366 |
25 | Tubes (15 and 50 mL) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- In espanso di polistirene
- Robusti e leggeri, per conservare in modo economico le provette da centrifuga Corning
- I rack standard contengono provette di un solo formato da 15 o da 50 ml; i rack universali contengono provette sia da 15 che da 50 ml
Specifica
Centrifuge Tube Rack | |
Polistirene | |
Provette per centrifuga a fondo conico | |
20/Pk. |
non autoclavabile | |
Non sterile | |
20/Cs. |