Learn More
Corning™ Low-Volume 384-Well Polystyrene Plates
GREENER_CHOICE
High-base design is compatible with automation and bar coding
645.55€ - 724.83€
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sterilità Trattamento superficiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Trattamento superficiale Prezzo Quantità e disponibilità  
10727033
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
3540
Non-sterile Non-treated
645.55€
pezzi 50
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10445823
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
3544
Non-sterile Non-binding
724.83€
pezzi 50
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Validated for the FLIPR™ TETRA system—outer wells aligned for proper viewing with the FLIPR system
  • 2.8mm distance between well bottoms and plate bottom
  • Round wells with flat bottoms
  • Working volume: 5–45μL
  • Untreated surface binds biomolecules through passive interactions; Nonbinding surface (NBS™) creates a nonionic hydrophilic surface that minimizes molecular interactions; Tissue culture-treated surface provides optimal cell attachment
Specifica
Specifica
Standard
16 x 24
384
Non-sterile
For miniaturized 384-well fluorescent homogeneous assays
Without Lid
Polystyrene
0.005 to 0.04 mL
Flat Bottom (F-well)