Learn More
Corning™ Matrice di membrana Matrigel™ GFR
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
Senza additivi:
No LDEV
Senza Rosso fenolo, No LDEV
Dimensione della confezione:
10mL
5mL
Descrizione
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
Specifica
Specifica
| Product Type | Matrice di membrana basale con GFR (fattore di crescita ridotto) |
| Senza additivi | No LDEV |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per applicazioni che richiedano una preparazione di membrana basale a elevata definizione. |
| Quantità | 5 mL |
| Sorgente | Tumore Engelbreth-Holm-Swarm nel ratto |
| Content And Storage | -20 °C |