Learn More
Corning™ Reusable Glass Spinner Flasks
High-performance
Marca:  Corning™ 4500-125
Codice prodotto. 10210532
  • 736.21€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Baffles enhance aeration and agitation of contents of the flask.
  • Unique impeller design ensures optimal stirring.
  • Sidearm designs permit easy access of 25 mL and 50 mL pipets.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
2.7 in.
7 cm
3.2 cm
125 mL
6.8 in.
Flat center cap and 2 angled side arms
1/Cs.
45°
GL 32
Screw Cap
Polypropylene
7 cm
2.4 cm
3.2 cm
Borosilicate Glass
17.5 cm
Angled
1/Pk.
2
Non-sterile
70 mm