Learn More
Corning™ PureCoat™ Amine Flasks
Positively charged surface is ideal for for preparative cell culture, cell-based, and HTS screening assays
66.68€ - 736.00€
Specifica
Materiale chiusura | Polystyrene |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Da utilizzare con (applicazione) | For preparative cell culture, cell-based and HTS screening assays |
N. per confezione | 5 Pk. |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11947151
|
Corning™
356728 |
750 mL | 40/Cs. |
736.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10689318
|
Corning™
354726 |
250 mL | 5/Cs. |
66.68€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10868230
|
Corning™
356726 |
250 mL | 50/Cs. |
461.20€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13436839
|
Corning™
354728 |
750 mL | 5/Cs. |
100.04€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Corning™ PureCoat™ amine (positively charged) and carboxyl (negatively charged) surfaces provide improved cell attachment, faster cell proliferation, and enhanced recovery post-thaw over standard TC surfaces. These surfaces function with a broad range of primary, transfected, transformed, and fastidious cell types, and have demonstrated utility in serum-reduced or serum-free conditions.Specifica
Polystyrene | |
For preparative cell culture, cell-based and HTS screening assays | |
Rectangular | |
Sterile |
Polystyrene | |
5 Pk. | |
Amine | |
Vented |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.