Learn More
Corning™ PureCoat™ Carboxyl Rectangular Canted Neck Cell Culture Flasks with Vented Cap
Negatively charged surface is ideal for for preparative cell culture, cell-based, and HTS screening assays
40.62€ - 399.69€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For preparative cell culture, cell-based and HTS screening assays |
Stile collo | Canted |
N. per confezione | 5 Pk. |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11907181
|
Corning™
356778 |
250 mL | 50/Cs. |
399.69€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13446839
|
Corning™
354780 |
750 mL | 5/Cs. |
64.98€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13456839
|
Corning™
354778 |
250 mL | 5/Cs. |
40.62€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Corning™ PureCoat™ amine (positively charged) and carboxyl (negatively charged) surfaces provide improved cell attachment, faster cell proliferation, and enhanced recovery post-thaw over standard TC surfaces. These surfaces function with a broad range of primary, transfected, transformed, and fastidious cell types, and have demonstrated utility in serum-reduced or serum-free conditions.Specifica
Polystyrene | |
Canted | |
Rectangular | |
Vented |
For preparative cell culture, cell-based and HTS screening assays | |
5 Pk. | |
Carboxyl |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.