Learn More
Corning™ Reusable Plastic Reagent Bottles with GL-45 PP Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 6
Descrizione
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are wide-mouth and supplied with PP screw top caps.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Translucent |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 20/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Forma | Cilindrico |
| Altezza (sistema metrico) | 13.2 cm |
| Diametro (sistema metrico) | 7.3 cm |