Learn More
Corning™ Tappi universali CellSTACK™
GREENER_CHOICE
For filling, venting, and manipulation
Marca:  Corning™ 3328
Codice prodotto. 10457163
  • 313.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 31-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Choice of 33mm polyethylene, solid or vented
  • Sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
3.3 cm
Female MPC Polycarbonate with a 0.25 in. I.D. coupling and a male MPC Polycarbonate end cap
Single-use
Screw
HDPE
For filling, venting, and manipulation
Cap, Filling