Learn More
Corning™ Tappi universali CellSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
For filling, venting, and manipulation
Marca:  Corning™ 3281
Codice prodotto. 10521883
  • 460.60€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Choice of 33mm polyethylene, solid or vented
  • Sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
3.3 cm
0.37 in. I.D. tubing and 50mm filter with 0.2μm pore hydrophobic membrane
Single-use
Screw, Vented
HDPE
For filling, venting, and manipulation, allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
Cap, Filling