Learn More
Corning™ Tappi universali CellSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
For filling, venting, and manipulation
Marca:  Corning™ 3333
Codice prodotto. 10562193
  • 336.00€ / pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Choice of 33mm polyethylene, solid or vented
  • Sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
3.3 cm
33mm polyethylene filling cap with 1/4 in.(6.4mm) ID Tubing; with a male MPC coupling and a female MPC end cap
Single-use
Screw
HDPE
For filling, venting, and manipulation
Cap, Filling