Learn More
Corning™ Tappi universali CellSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
For filling, venting, and manipulation
Marca:  Corning™ 3284
Codice prodotto. 10691983
  • 431.84€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Choice of 33mm polyethylene, solid or vented
  • Sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
3.3 cm
0.25 in. I.D. tubing and 37mm filter
Single-use
Screw
HDPE
For filling, venting, and manipulation, allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
Cap, Filling