Learn More
Gilson™ Corrosion Protection kit
Ideal protection for PIPETMAN P1000, PIPETMAN NEO P1000N and PIPETMAN F1000 while pipetting corrosive liquids, such as acids
Marca:  Gilson™ F144570
Codice prodotto. 13118026
  • 39.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Optimize the repeatability of your results and maintain the smoothness of your piston stroke
  • Avoid contamination and leaks caused by intensive pipetting of corrosive solutions
  • Save time and money by prolonging the life of your PIPETMAN