Learn More
Corning™ Piastre a fondo nero o bianco trasparente Costar™ da 96 pozzetti
GREENER_CHOICE
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene trasparente bianco o nero Corning™ da 96 pozzetti offrono la possibilità di visione diretta al microscopio. Per saggi a fluorescenza e luminescenza; ideali per saggi basati su cellule e molecolari.
1005.64€ - 1040.00€
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Black, Clear Bottom
Materiale Polystyrene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Trattamento superficiale N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Trattamento superficiale N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
10082471
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
3631
Black, Clear Bottom Non-treated 100
1040.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10123811
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
3601
Black, Clear Bottom High Binding 100
1005.64€
pezzi 100
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Provette in polipropilene con sommità piatta
  • Ideale per le applicazioni di manipolazione dei campioni, inclusa la centrifugazione, l'ebollizione e il congelamento di campioni, l'incubazione e lo stoccaggio
  • Graduazioni per la stima del volume
  • Esenti da DNasi e RNasi
Le provette potrebbero essere danneggiate da centrifughe che sviluppino un calore eccessivo.
Order Info
Cod. prod. 07-200-568 disponibile anche in confezione da 25.
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Polystyrene
75 to 200 μL
Flat Bottom (F-well)
100/Cs.
Without Lid
Black, Clear Bottom
96
Non-sterile
100