Learn More
Corning™ 96-Well Solid Black or White Polystyrene Microplates
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene bianche o nere Corning™ a 96 pozzetti sono utilizzate per saggi in fluorescenza e luminescenza. Lotto testato per opacità e bassa fluorescenza/luminescenza di fondo.
Marca: Corning™ 3792
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Nero | |
Polistirene | |
Da 75 a 200 μl | |
Non-treated | |
Idrofobico in natura, lega le biomolecole tramite interazioni passive. Per l'immobilizzazione di molecole grandi, come gli anticorpi, che presentano ampie regioni idrofobiche | |
25/Pk. |
Without Lid | |
Inner packs of 25 | |
EIA/RIA | |
96 | |
Non-sterile | |
Fondo rotondo | |
100/Cs. | |
100/Cs. |