Learn More
Corning™ Costar™ Brand 96-Well EIA/RIA Plates
GREENER_CHOICE
Flat, high binding, sterile, with lid.
Marca:  Corning™ 3361
297.87 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10440862
  • 359.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Clear
96
Sterile
Flat Bottom (F-well)
100/Cs.
100/Cs.
With Lid
High Bind
Polystyrene
75 to 200 μL
High Binding
Ideal for immunoassays
20/Pk.