Learn More
Corning™ Piastre multipozzetto Costar™ trasparenti
La superficie non trattata è idrofobica in natura e lega le biomolecole tramite interazioni passive. Le piastre Corning™ Costar™ multipozzetto trasparenti rappresentano una soluzione ideale per l'immobilizzazione di molecole grandi, come gli anticorpi, con grandi regioni idrofobiche che possono interagire con la superficie.
Marca: Corning™ 3736
243.07 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
- Treated for optimal cell attachment (except where noted)
- Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment.
- Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
- Corning Osteo Assay surface is an inorganic crystalline coating, creating a surface that mimics in vivo bone-like, for in vitro bone cell culture and assays.
- Sterile
- Nonpyrogenic
Specifica
Standard | |
9.5 cm2 | |
Medium Binding | |
Polystyrene | |
6 | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
5/Pk. |
With Lid | |
2 x 3 | |
Clear | |
16.8 mL | |
1.9 to 2.9 mL | |
Non-treated | |
100/Cs. | |
Clear |