Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Carrier Kit, Non-Sterile
Allows simultaneous processing
166.28€ - 171.10€
Specifica
Tipo | Carrier Kit |
---|---|
N. per confezione | 8/Pk. |
N. per custodia | 8/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10631272
|
Corning™
3520 |
15 mm | Allows simultaneous processing of up to (12) samples per carrier |
171.10€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10515531
|
Corning™
3521 |
24 mm | Allows simultaneous processing of up to 6 samples per carrier |
166.28€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifica
Carrier Kit | |
8/Pk. | |
8/Cs. |