Learn More
Corning™ Costar™ Netwell™ Reagent Trays, Non-Sterile
Specially designed Netwell™ carriers with handles allow simultaneous processing of up to 12 samples per carrier
253.74€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10621272
|
Corning™
3517 |
Black |
253.74€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10357841
|
Corning™
3519 |
White |
253.74€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 12 samples per carrier
- Polystyrene reagent trays are available in white for colorimetric reaction contrast, or black for better visibility of tissue sections
- Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
Specifica
Tray | |
25/Pk. | |
200/Cs. |