missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SNV Comines™ Camici da laboratorio in cotone

Codice prodotto. 12150920
Click to view available options
Size:
42
44
50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Provides general light protection against splashes in the laboratory. SNV Comines™ Cotton Laboratory Coats are available in a range of sizes.

  • White in color
  • Collared with lapels
  • 4 buttons

Specifica

Product Type Camice da laboratorio Xavier
Size 42
Sesso Women's
Materiale 100% cotone
Colore Bianco
Tipo di chiusura Buttons
N. di tasche 4
Misura petto (sistema metrico) 92 cm
Include 2 tasche piatte, 1 taschino sul petto, 1 tasca interna, angolo di apertura
Struttura 100% Cotton
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'