Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 1 Chromatography Paper
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
580 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Formato | Sheet |
| Grado | FN 1 |
| Materiale | Cotton Linters |
| Larghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 580 mm |
| Tecnica | Chromatography |