Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 100 Chromatography Paper
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
460 mm
580 mm
Larghezza (sistema metrico):
200 mm
570 mm
600 mm
Descrizione:
100 Sheets
50 Sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Descrizione | 100 Sheets |
| Formato | Sheet |
| Grado | FN 100 |
| Materiale | Cotton Linters |
| Larghezza (sistema imperiale) | 570 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 570 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 460 mm |
| Tecnica | Chromatography |