Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 100 Chromatography Paper
110.00€ - 479.00€
Specifica
Tecnica | Chromatography |
---|---|
Formato | Sheet |
Grado | FN 100 |
Materiale | Cotton Linters |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10505141
|
Sartorius™
FT-2-527-200200N |
200 mm | 200 mm |
110.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10561552
|
Sartorius™
FT-2-527-580600K |
580 mm | 600 mm |
318.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10311802
|
Sartorius™
FT-2-527-460570N |
460 mm | 570 mm |
479.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10301802
|
Sartorius™
FT-2-527-460570K |
460 mm | 570 mm |
242.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Chromatography | |
Sheet | |
FN 100 | |
Cotton Linters |