Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 3 Chromatography Paper
Marca: Sartorius™ FT-2-503-250250N
190.00 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21692" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Sheet | |
Cotton Linters | |
250 mm |
FN 3 | |
250 mm | |
Chromatography |