Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 7A Chromatography Paper
Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
580 mm
Unit Size:
pezzi 100
pezzi 50
Specifications
Specifications
| Formato | Sheet |
| Grado | FN 7 A |
| Materiale | Cotton Linters |
| Larghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 580 mm |
| Tecnica | Chromatography |