Learn More
Sartorius™ Cotton Linters FN 7A Chromatography Paper
Codice prodotto. 10682212 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
580 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 10682212
Marca: Sartorius™ FT2508060090N
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Formato Sheet
Grado FN 7 A
Materiale Cotton Linters
Larghezza (sistema metrico) 90 mm
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Tecnica Chromatography