Specifica
Densità | 1.070g/cm3 |
---|---|
Punto d'infiammabilità | 11°C (51.8°F) |
Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Coulomat A |
Punti di ebollizione | 59°C |
Imballaggio | Polycoated bottle |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15684450
|
Honeywell Fluka
34807-500ML |
500 mL | Polycoated bottle |
131.37€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15694450
|
Honeywell Fluka
34807-6X500ML |
6 x 500 mL | Polycoated bottle |
685.90€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Specifica
1.070g/cm3 | |
HYDRANAL™-Coulomat A | |
Polycoated bottle |
11°C (51.8°F) | |
59°C | |
UN3286 |
Sicurezza e movimentazione
P201-P210-P280-P308 + P311-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : 8(6.1)(3)/PGII
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- HYDRANAL-Coulomat A
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.,Sospettato di provocare il cancro.,Sospettato di provocare il cancro.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H360D-Può nuocere al feto.,Può nuocere al feto.,Può nuocere al feto.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.,Provoca danni agli organi.,Provoca danni agli organi.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H372-Provoca danni agli organi.,Provoca danni agli organi.,Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazolemonohydriodide