Learn More
Coumarin 343, pure, laser grade
Codice prodotto. 10249093 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 10249093
Marca: Thermo Scientific Acros 405681000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 55804-65-4 | C16H15NO4 | 285.299 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55804-65-4
Formula molecolare C16H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 285.299
Numero MDL MFCD00051335
InChI Key KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 108770
ChEBI CHEBI:51941
SMILES C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Specifica
Materiale o nome chimico Coumarin 343
Punto di fusione 240.0°C
Fluorescenza max 470nm (in basic ethanol)
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 409nm (in basic ethanol)
Peso formulazione 285.29
Grado Pure
Coefficiente di assorbimento molare 19900L/(mole.cm) (lambda max.)
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza (for use as a laser dye) passes
Colore Orange
Quantità 100 mg
Forma fisica Crystalline Powder