Learn More
Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Count Precision Size Standards
Codice prodotto. 11563273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1.999 ± 0.020µm
10.00 ± 0.08µm
15.02 ± 0.15µm
20 μm
24.61 ± 0.22µm
30 μm
5.010µm ± 0.035µm
50 μm
70 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 11563273
Marca: Thermo Scientific™ CC05PK
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Minimize contamination by eliminating the need for serial dilutions and extensive sample handling with Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Count Precision Size Standards.
Minimize contamination by eliminating the need for serial dilutions and extensive sample handling with Thermo Scientific™ COUNT-CAL™ Count Precision Size Standards, a cost-effective, convenient and easy to use product for validating liquid particle counters. Packaged in single-use bottles and intended to be sampled directly from the bottle, standards were developed for manufacturers of parenteral drugs and ophthalmic solutions seeking interim verification of USP 788 and 789 (Particulate Matter in Injections and Particulate Matter in Ophthalmic Solutions).
Ready to use precision size standards are designed for regular use in liquid particle counters to verify instrument calibration before each use, assuring the reproducibility of the particle counter by permitting a continuous record of its performance using a NIST™ traceable microsphere suspension with a precise concentration.
  • Polystyrene microspheres are suspended in an ultra clean diluent
  • Concentration is optimized for use in light obscuration particle counters and other low concentration counting applications
  • Diameters are traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • CC10 and CC25 are ideal for USP 788 and 788 interim testing
Includes:
  • Certificate of Calibration and Traceability to NIST™
  • Particle counting protocol
  • Material Safety Data Sheet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo
Certificazione/Conformità Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
Concentrazione 3000 particles/mL ± 10%
Content And Storage °° Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale.
Contenuto Microsfere di polistirene in acqua
Descrizione I prodotti forniscono un metodo preciso per la calibrazione o il controllo delle prestazioni di contaparticelle laser
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Particle Counter Validation, Verifica USP
Materiale Polistirene
Product Type Particelle per controllo della conta
Include Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST, protocollo di conta delle particelle
Densità particelle
Quantità 6 x 25mL
Indice di rifrazione °
Distribuzione dimensionale <
Stabilità Prodotto stabile per un minimo di sei mesi
Diametro (sistema metrico) 5.010µm ± 0.035µm