Learn More
Marienfeld Superior™ Contadore di cellule con doppio reticolo
Click to view available options
Include:
Due vetrini coprioggetto 20 x 26 mm e due morsetti
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Strumenti di misura de precisione per determinare il numero di particelle nei liquidi
- Prodotti da vetro ottico speciale
- Con doppio reticolo
- Con 2 vetrini coprioggetto 20x26 mm
- Confezionati individualmente in scatole di plastica trasparente, 10 pezzi in un cartone
Specifica
Specifica
| Product Type | Counting chamber, Dark line |
| Grid Type | Burker |
| Descrizione | Con marcatura CE (IVD) |
| Dimensioni cella | 0.0025 mm2 |
| Materiale | Vetro ottico speciale |
| Quantità | 1 |
| Profondità (sistema metrico) | 0.1 mm |
| Include | Due vetrini coprioggetto 20 x 26 mm e due morsetti |