Learn More
Hirschmann™ Counting Chambers Double Net Ruling
Facilitates quick and easy determination of cell concentration in liquid samples. Hirschmann™ Counting Chambers are available in a variety of depths to fit a range of systems.
Marca:  Hirschmann™ 8100106
Codice prodotto. 10448851
  • 64.60€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Double net ruling
  • Including 2 cover glasses for hemacytometer
  • CE acc. IVD 98/79 EC
Certifications
CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
Camere di conteggio
1 ciascuno
2 coperchi in vetro per emocitometro
Counting chamber acc. to Thoma - new
0.1 mm