Learn More
Hirschmann™ Counting Chambers Double Net Ruling
Facilitates quick and easy determination of cell concentration in liquid samples. Hirschmann™ Counting Chambers are available in a variety of depths to fit a range of systems.
64.60€ - 218.00€
Specifica
Product Type | Camere di conteggio |
---|---|
Quantità | 1 ciascuno |
Include | 2 coperchi in vetro per emocitometro |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10638902
|
Hirschmann™
8100105 |
Counting chamber acc. to Thoma |
64.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10448851
|
Hirschmann™
8100106 |
Counting chamber acc. to Thoma - new |
64.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10521412
|
Hirschmann™
8100111 |
Counting chamber acc. to Nageotte |
218.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10438701
|
Hirschmann™
8100101 |
Counting chamber acc. to Bürker |
64.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Double net ruling
- Including 2 cover glasses for hemacytometer
- CE acc. IVD 98/79 EC
Certifications
CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Camere di conteggio | |
1 ciascuno | |
2 coperchi in vetro per emocitometro |