Learn More
Karl Hecht™ Coprivetrini
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- 0.13 - 0.16mm thickness
- Excellent flatness
- With CE marking
- Optimum resistance to chemical attack
- Refractive index finely adapted to microscopes
- High spectral transmission
- Excellent internal glass quality with very low levels of inclusions, striae, bubbles, streaks, etc.
- In boxes of 100 pieces, 10 boxes in a carton
Specifica
Specifica
| Product Type | Coperchi in vetro |
| Forma | Circolare |
| Materiale | Vetro |
| Spessore (sistema metrico) | Da 0.13 a 0.16 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |
| Certifications | CE |
| Quantità | Confezione da 1000 |