Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per camere di conta e per emacitometro
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
24 x 24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Prodotti da vetro ottico speciale
- Pronto per l'uso
- Bordi smerigliati e lucidati
- Caratteristica aggiuntiva: l'eccellente qualità dei bordi rende i vetrini adatti agli strisci di sangue
- Confezionati singolarmente in sacchetti di plastica, 10 sacchetti in plastica in una scatola di plastica, 10 scatole di plastica in una scatola di cartone
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Specifica
| Product Type | Vetrini coprioggetto |
| Forma | Quadrato |
| Materiale | Vetro ottico speciale |
| Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Dimensioni (L x P) | 24 x 24 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Camere di conteggio e Emacitometri |
| Quantità | 100 |