Learn More
Epredia™ Cover Slips, Circles
Epredia™TM coverslips are ideally suited as cover material for specimens in microscopic examinations in medicine, biology and research. Manufactured from D 263TM M borosilicate glass from Schott AG. Available in various sizes thicknesses.
123.00€ - 183.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10343435
|
Epredia™
CB00300RAC40MNZ0 |
30 mm | #1.5 (0.16 to 0.19 mm) |
183.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12893804
|
Epredia™
CB00100RA020MNZ0 |
10 mm | #0 (0.085 to 0.13 mm) |
123.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Highly transparent and achromatic – practically free of any color distortion
Good planarity - Refraction index adjusted for microscopes
- High optical homogeneity – practically free of inclusions, streaks, bubbles etc.
- Very good chemical stability
Specifica
Circle | |
Borosilicate Glass |