Learn More
Epredia™ Cover Slips, Rectangles
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Dimensioni (L x P):
36 x 24 mm
64 x 48 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
Descrizione
- Highly transparent and achromatic – practically free of any color distortion
- Good planarity
- Refraction index adjusted for microscopes
- High optical homogeneity – practically free of inclusions, streaks, bubbles etc.
- Very good chemical stability
Specifica
Specifica
| Forma | Rectangle |
| Lunghezza (sistema metrico) | 64 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 48 mm |
| Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Dimensioni (L x P) | 64 x 48 mm |
| Quantità | 100/Pk. |