Learn More
Bollé Safety Coverall Clear Safety Goggles
16.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23287" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23287" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Modello:
Coverall Autoclave
Coverall Clean
Descrizione
Coverall Autoclave:
- High fogging resistance
- Autoclave compatible product
- Overflow chute for liquids
- PLATINUM coating : anti-scratch & anti-fog
Coverall Clean:
- Can be sterilized using gamma, beta irrdiation or etylene oxide sterilization
- Disposable
- Overflow chute for liquids
- PLATINUM LITE, anti-fog coating
Specifica
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Safety Goggles |
Colore telaio | White |
Modello | Coverall Autoclave |
N. per confezione | 1 Ea. |
Peso (sistema metrico) | 79 g |
Materiale | Polycarbonate |
Materiale del telaio | TPR |